Merck
ENAH0CD45778
Enamine
lithium(1+) ion 6-(tert-butoxy)pyridine-3-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.21
MDL番号:
Iupac Name
lithium 6-(tert-butoxy)pyridine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C9H13NO3S.Li/c1-9(2,3)13-8-5-4-7(6-10-8)14(11)12;/h4-6H,1-3H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
JWLMGPNSCDIAKF-UHFFFAOYSA-M
保管温度
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754206
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754206