Merck
ENAH049F30F3
Enamine
N-(8-carbamimidamidooctyl)guanidine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.26
MDL番号:
mp
176-177
Iupac Name
1,1'-(octane-1,8-diyl)diguanidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H24N6.2ClH/c11-9(12)15-7-5-3-1-2-4-6-8-16-10(13)14;;/h1-8H2,(H4,11,12,15)(H4,13,14,16);2*1H
InChI Key
VEVQAJFKDIJMQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700634
Melting Point
176-177
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700634