Merck
ENAH049F30DD
Enamine
7-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.06
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-6-1-2-7(10)5-3-4-11-8(5)6/h1-2H,3-4,10H2
InChI Key
VDXFVXVRUDZOQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702636
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702636
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)