Merck
ENAH049F30A5
Enamine
tert-butyl 4-(5-bromo-1,3-thiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
347.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(5-bromo-1,3-thiazol-2-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19BrN2O2S/c1-13(2,3)18-12(17)16-6-4-9(5-7-16)11-15-8-10(14)19-11/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
FJQABAIILWOQDF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1701914
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1701914
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)