Merck
ENAH049F306D
Enamine
rac-[(1R,2R)-2-(trifluoromethyl)cyclopentyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.16
MDL番号:
Iupac Name
((1R,2R)-2-(trifluoromethyl)cyclopentyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H11F3O/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(6)4-11/h5-6,11H,1-4H2/t5-,6+/m0/s1
InChI Key
HRAPXOYQCITXRS-NTSWFWBYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587856
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587856
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)