Merck
ENAH049F2F0E
Enamine
3-chloro-6-fluoro-1H-indazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.59
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-1H-indazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClFN3/c8-7-3-1-5(10)4(9)2-6(3)11-12-7/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
KKDHJLHKZOYJOL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700327
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700327
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)