Merck
ENAH049F2EFB
Enamine
ethyl 2-amino-3-(3-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.7
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(3-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2.ClH/c1-2-15-11(14)10(13)7-8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
InChI Key
OPBAULNCDHDSLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700262
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700262