Merck
ENAH049F2EC4
Enamine
5-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.54
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-6-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H3ClF3NO/c7-3-1-2-4(12)11-5(3)6(8,9)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
KYZQVVDYMFKTCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700047
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700047