Merck
ENAH049F2E95
Enamine
4-chloro-2-ethyl-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.7
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-ethyl-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H9ClN2S/c1-3-6-11-7-5(2)4-13-8(7)9(10)12-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
RDWCQBKHSLIARC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699958
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699958