Merck
ENAH049F2E4F
Enamine
3-ethynyl-6-fluoro-2-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.14
MDL番号:
Iupac Name
3-ethynyl-6-fluoro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H6FN/c1-3-7-4-5-8(9)10-6(7)2/h1,4-5H,2H3
InChI Key
SZSRNAMTWDFWOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699781
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699781
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)