Merck
ENAH049F2E14
Enamine
5-hydroxy-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
mp
161-162
Iupac Name
5-hydroxy-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-3-9(12-2)8(11)4-7(6)5-10/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
WDPJCNNIVOVKPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696684
Melting Point
161-162
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696684