Merck
ENAH049F2DB3
Enamine
3-bromo-5-chloro-6-fluoropyrazolo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.47
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-6-fluoropyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrClFN2/c8-4-2-11-12-3-6(10)5(9)1-7(4)12/h1-3H
InChI Key
AUTCJJQWONMNAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697200
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697200