コンテンツぞスキップ
Merck
ENAH049F2D95
Enamine
3-methyl-1H,2H-pyrido[2,3-b]pyrazin-2-one
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
mp
298-300
Iupac Name
3-methylpyrido[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c1-5-8(12)11-6-3-2-4-9-7(6)10-5/h2-4H,1H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KCIKSZSFISMUJP-UHFFFAOYSA-N
保管枩床
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699122
Melting Point
298-300
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699122
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス