Merck
ENAH049F2D75
Enamine
2,3-dibromo-4-(trifluoromethyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.93
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dibromo-4-(trifluoromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5HBr2F3S/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(3)7/h1H
InChI Key
COTFCBKNDMUHSD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696673