Merck
ENAH049F2D73
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.15
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c8-5(9)4-7(6(10)11)2-1-3-7/h5H,1-4H2,(H,10,11)
InChI Key
YVDNLJJRPYJSCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696668
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696668
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)