Merck
ENAH049F2D68
Enamine
methyl 2-(2,2-dimethyl-3-oxocyclobutyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(2,2-dimethyl-3-oxocyclobutyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-9(2)6(4-7(9)10)5-8(11)12-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
PNWUEQSTDZUMGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698925
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698925
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)