Merck
ENAH049F2C1D
Enamine
methyl[(1S)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
209.12
MDL番号:
Iupac Name
(S)-N-methyl-1-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.2ClH/c1-7(9-2)8-5-3-4-6-10-8;;/h3-7,9H,1-2H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
InChI Key
WAFNNWYZIZSTMK-KLXURFKVSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699441
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699441
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)