Merck
ENAH049F2C10
Enamine
2-methyl-octahydro-1H-isoindol-4-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.7
MDL番号:
Iupac Name
2-methyloctahydro-1H-isoindol-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-10-5-7-3-2-4-9(11)8(7)6-10;/h7-9,11H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
ATTKTLGTUBANBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699337
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699337