Merck
ENAH049F2BB1
Enamine
lithium(1+) ion 3-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.07
MDL番号:
Iupac Name
lithium 3-(hydroxymethyl)picolinate
Inchi Code
1S/C7H7NO3.Li/c9-4-5-2-1-3-8-6(5)7(10)11;/h1-3,9H,4H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
OIGGMGZRZATXNE-UHFFFAOYSA-M
保管温度
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697967
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697967