Merck
ENAH049F2B58
Enamine
1-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2O.2ClH/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11;;/h2-5,10H,6-7,11-12H2,1H3;2*1H
InChI Key
AGSDKAOHOGDKIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696822
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696822