Merck
ENAH049F29AD
Enamine
2,2,2-trifluoro-N-(1H-indazol-6-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.16
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(1H-indazol-6-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)8(16)14-6-2-1-5-4-13-15-7(5)3-6/h1-4H,(H,13,15)(H,14,16)
InChI Key
POYYEHMJTPOIPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695913
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695913
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)