Merck
ENAH049F2993
Enamine
tert-butyl 5-(aminomethyl)-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.37
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-(aminomethyl)-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-8-7-14(5-4-6-14)11(9-15)10-16/h11H,4-10,15H2,1-3H3
InChI Key
HQCSDOSIMBNSSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695868
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695868