Merck
ENAH049F291D
Enamine
5-chloro-2-[(3-phenylpropyl)amino]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.76
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-((3-phenylpropyl)amino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H16ClNO2/c17-13-8-9-15(14(11-13)16(19)20)18-10-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,8-9,11,18H,4,7,10H2,(H,19,20)
InChI Key
PYVLOOBHYNPWNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692833
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692833
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)