Merck
ENAH049F28FE
Enamine
5-oxa-2-azaspiro[3.5]non-7-ene hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.63
MDL番号:
Iupac Name
5-oxa-2-azaspiro[3.5]non-7-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c1-2-4-9-7(3-1)5-8-6-7;/h1-2,8H,3-6H2;1H
InChI Key
DKMNEMOGFYWQQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692802
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692802