Merck
ENAH049F28F9
Enamine
2-ethynyl-4-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
Iupac Name
2-ethynyl-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H7N/c1-3-8-6-7(2)4-5-9-8/h1,4-6H,2H3
InChI Key
CHNFBIGZXCEXGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694130
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694130