Merck
ENAH049F28F6
Enamine
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.09
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-8-2-1-6-3-4-10-5-7(6)11-8;/h1-2,10H,3-5H2;1H
InChI Key
HLJCOESZBRFFTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694122
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)