Merck
ENAH049F28F0
Enamine
3-(dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.18
MDL番号:
Iupac Name
3-(4,5-dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-5-6(2)12-7(9-5)3-4-8(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
PBXLBXUVCNXYHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692797
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692797