Merck
ENAH049F28B5
Enamine
2-chloro-6-(3-phenylpropanamido)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.74
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-(3-phenylpropanamido)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14ClNO3/c17-12-7-4-8-13(15(12)16(20)21)18-14(19)10-9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8H,9-10H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI Key
FRDDGGFVMOMBOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693941
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693941
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)