Merck
ENAH049F286E
Enamine
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.63
MDL番号:
Iupac Name
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI Key
JMVDQWKAMPXJAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)