Merck
ENAH049F27C3
Enamine
1,8,11-triazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-2(7),8-diene hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.71
MDL番号:
Iupac Name
1,2,3,4,6,7,8,9-octahydrobenzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)12-10-7-11-5-6-13(9)10;/h11H,1-7H2;1H
InChI Key
XIAWNYDNQIHJOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695893
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695893