Merck
ENAH049F2753
Enamine
3-fluoro-5-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.6
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-5-hydrazineylbenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6FN3.ClH/c8-6-1-5(4-9)2-7(3-6)11-10;/h1-3,11H,10H2;1H
InChI Key
KMIUDLJTXAUQPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693496
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693496