Merck
ENAH049F23E3
Enamine
[2-amino-2-(3-methylphenyl)ethyl]dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.28
MDL番号:
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-1-(3-methylphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-9-5-4-6-10(7-9)11(12)8-13(2)3/h4-7,11H,8,12H2,1-3H3
InChI Key
KAAXZKBUKUXPPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688992
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688992
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)