Merck
ENAH049F23D3
Enamine
7-bromo-1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzoxazepine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.09
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-1,2,3,5-tetrahydrobenzo[e][1,4]oxazepine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-1-2-9-7(5-8)6-12-4-3-11-9/h1-2,5,11H,3-4,6H2
InChI Key
RZLZXNOGTQHMTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688951
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688951