Merck
ENAH049F23C6
Enamine
zinc(2+) ion didimethylphosphinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.47
MDL番号:
Iupac Name
zinc(II) dimethylphosphinate
Inchi Code
1S/2C2H7O2P.Zn/c2*1-5(2,3)4;/h2*1-2H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
MXMCTPBQIJWVBA-UHFFFAOYSA-L
保管温度
RT
Salt Data
[Zn+2]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688925
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688925