Merck
ENAH049F2379
Enamine
ethyl 2-amino-2-cyclobutylacetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.67
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-amino-2-cyclobutylacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-11-8(10)7(9)6-4-3-5-6;/h6-7H,2-5,9H2,1H3;1H
InChI Key
TWRPOUQPJVBNHO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666784
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666784
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)