Merck
ENAH049F233E
Enamine
3-(2-bromoethoxy)oxetane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.03
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-bromoethoxy)oxetane
Inchi Code
1S/C5H9BrO2/c6-1-2-8-5-3-7-4-5/h5H,1-4H2
InChI Key
ZEFQQMJSBJJGPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666577
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666577
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)