Merck
ENAH049F232B
Enamine
tert-butyl 2-ethynylazetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.23
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-ethynylazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-5-8-6-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h1,8H,6-7H2,2-4H3
InChI Key
KJAIWAAPVOYBFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666520
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666520