Merck
ENAH049F22E8
Enamine
2-amino-2-methyl-3-phenylpropanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
mp
159-161
Iupac Name
2-amino-2-methyl-3-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-10(12,9(11)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,12H2,1H3,(H2,11,13)
InChI Key
LEBDCRNSLNAHHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666305
Melting Point
159-161
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666305