Merck
ENAH049F22AC
Enamine
3-cyclopropylpiperazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.19
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c10-7-6(5-1-2-5)8-3-4-9-7/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
LWCWDGZBZPNZNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256657
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256657