Merck
ENAH049F2271
Enamine
2-methyl-3H,6H,7H,8H,9H-imidazo[4,5-f]quinoline dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.17
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c1-7-13-10-5-4-9-8(11(10)14-7)3-2-6-12-9;;/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14);2*1H
InChI Key
UZJOJOBIYFUKEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663748
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663748
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)