Merck
ENAH049F226A
Enamine
{7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
(7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-9(2)8-3-5-10(9,7-11)6-4-8;/h8H,3-7,11H2,1-2H3;1H
InChI Key
APBAYGUMXDGWKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663625
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663625
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)