Merck
ENAH049F2243
Enamine
3-methanesulfonylbutan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C5H10O3S/c1-4(6)5(2)9(3,7)8/h5H,1-3H3
InChI Key
MJYQEZPRSQWMAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1244410