Merck
ENAH049F2219
Enamine
[1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-imidazol-4-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.13
MDL番号:
Iupac Name
(1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-imidazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H7F3N2O/c7-6(8,9)3-11-1-5(2-12)10-4-11/h1,4,12H,2-3H2
InChI Key
FITXQAIJEQEUKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1233884
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1233884
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)