Merck
ENAH049F21F9
Enamine
tert-butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[5.5]undecane-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[5.5]undecane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-7-4-5-13(10-15)9-14-6-8-17-13/h14H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
KSLJZAAAQPGVRM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1229135
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1229135
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)