Merck
ENAH049F21F3
Enamine
4-chloro-2-methoxy-5H,6H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.6
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-methoxy-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O2/c1-13-7-10-5(8)3-2-4(12)9-6(3)11-7/h2,12H,1H3,(H,9,10,11)
InChI Key
NFYNOIWCSYIVNA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654945
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654945