Merck
ENAH049F2183
Enamine
ethyl 2-ethylpyrrolidine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-ethylpyrrolidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-3-9(6-5-7-10-9)8(11)12-4-2/h10H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
RLLHZFFYWQCWAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-876155
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-876155