Merck
ENAH049F20B9
Enamine
1-(2-methoxy-2-methylpropyl)-4-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methoxy-2-methylpropyl)-4-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H24N2O.2ClH/c1-10(2,14-4)9-13-7-5-11(3,12)6-8-13;;/h5-9,12H2,1-4H3;2*1H
InChI Key
YSLUNJHRKNBJOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664151
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664151
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)