Merck
ENAH049F2068
Enamine
methyl 2-[1-(methoxyamino)cyclobutyl]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(1-(methoxyamino)cyclobutyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-11-7(10)6-8(9-12-2)4-3-5-8/h9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
ONQGYTLDGLWJLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600409
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600409
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)