Merck
ENAH049F2057
Enamine
2-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H,2H,3H,4H-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.3
MDL番号:
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-7-6-14-5-4-9(11(16)17)10(14)8-15/h4-5H,6-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI Key
DRMROUZFZASFKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271916
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271916