Merck
ENAH049F1E92
Enamine
methyl 7,7,7-trifluoro-6-oxoheptanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7,7,7-trifluoro-6-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C8H11F3O3/c1-14-7(13)5-3-2-4-6(12)8(9,10)11/h2-5H2,1H3
InChI Key
RCVNOYFOKLEMRY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345102
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)